Merck
32221
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), absolute, puriss. p.a., sales not in Germany
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS Number:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
Bp:
78 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
エタノール, puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC)
蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
absolute
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
sales not in Germany1
expl. lim.
19 %, 60 °F
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
furfural, in accordance
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCO
適合性
complies for UV absorption
complies for appearance
complies for identity A
complies for identity B
passes test for reaction against H2SO4
フォーマット
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethanol was used as dispersion medium for already prepared silver nanoparticles.
It may be used in the following studies:
  • Hydrothermal synthesis of single crystal ZnO nanorod.
  • Synthesis of N-(N′dodecylcarboxamidomethyl)N,N,dimethyl ammonio propane sulfonates.
  • As solvent for cytofluorimetric analysis.
  • Preparation of TiO2 colloid (particle size = 20nm).
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32221-10L:
32221-1L:
32221-500ML:
32221-BULK:
32221-VAR:
32221-2.5L:
32221-4X5L:
32221-4X2.5L:
32221P-2.5L:4548173257303
32221-2.5L-PC:
32221-1L-GL:
32221-4X2.5L-GL:
32221-2.5L-GL:
32221-6X1L:
32221S-7L:
32221-30KG:
32221-5L:
32221-160KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)