Merck
320552
Sigma-Aldrich
トルエン
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS Number:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
110-111 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トルエンは以下で溶媒として使用できます:
  • アルコールとヒドラジン水和物からのアジンの合成
  • 重縮合によるエポキシ官能化ポリエステルのリパーゼ触媒合成
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トルエン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320552-4X4L:4548173134918
320552-VAR:
320552-200L:4548173256603
320552-BULK:
320552-1L:4548173134901
320552-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)