Merck
320072
Sigma-Aldrich
ACS reagent, suitable for EPA 601
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
水, ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 601
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg
フォーム
liquid
dilution
(for analytical testing)
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% Silicate (as SiO2)
≤0.01 ppm silicate
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
導電率
≤2 μmho per cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤1.0 ppm
sulfate (SO42-): ≤1.0 ppm
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.01 ppm
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水は以下のように使用できます:
  • マトリックス支援レーザー脱離/イオン化(MALDI)分析で使用されるマトリックス材料の適切な堆積と再結晶化を確保するための溶媒として。
  • 極性化合物の分離に用いられる高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法における移動相の成分として。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
320072-2L:
320072-500ML:
320072-6X500ML:
320072-100ML:
320072-4X4L:
320072-BULK:
320072-VAR:
QR-048-4L:
320072-200L:
320072-4X2L:
320072-2.5L:
320072-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)