310050
酸化鉄(III)
powder, <5 μm, ≥96%
別名:
酸化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS Number:
分子量:
159.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
powder
粒径
<5 μm
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化鉄(III)(Fe2O3)は無機化合物です。酸化鉄の3つの主要なタイプの1つです。他の2つは、希少な酸化鉄(II)(FeO)と、鉱物マグネタイトに含まれる天然の酸化鉄(II、III)(Fe3O4)です。鉄鋼業界では、Fe2O3が主な鉄源です。強磁性であることに加えて、Fe2O3は酸によって容易に攻撃されます。
アプリケーション
酸化鉄(III)は以下の用途に使用されます:
- ニトロアレーンの還元における触媒として。
- [11C]ホスゲン([11C] COCl2)合成における酸化剤として。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化鉄(III)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310050-VAR:
310050-500G:4548173928227
310050-25G:4548173928210
310050-BULK:
310050-2.5KG:4548173928203