Merck
270733
Sigma-Aldrich
suitable for HPLC
別名:
Aqua, Dihydrogen oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HPLCに適した水は、陽イオン・陰イオン交換クロマトグラフィーの両方においてイソクラティック溶出のための溶媒として一般的に使用されます。さらに、標準原液を調製するための成分として、またLC-MS-MS分析前にサンプルを濃縮するためのウォーターバスにおける窒素気流下での蒸発のために使用されます。
アプリケーション
水は、以下の用途で使用されます:
  • 細胞溶解プロセスのバッファー調製のための溶媒として。
  • 分析種の分離と検出のためのHPLC–UV–ダイオードアレイ検出における移動相の成分として。
包装
溶媒用Mボトル
ラボ用試薬の世界的リーダーとして、メルクは製品の安全性を最適化するための新たな方法を常に模索しています。新開発の4L溶媒ボトルは、高度なシーリング技術を採用し、漏出を防止し、溶媒の取り扱いがこれまで以上に安全かつ便利になります。
新機能の詳細はこちらをご覧ください!
調製ノート
本製品は0.2 μmフィルターを通しています。
その他情報
特記事項
カタログ番号270733-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル270733-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
270733-VAR:
270733-20L:
270733-2X10L:
270733-BULK:
270733-4X2.5L:
270733-18L-PW:
270733-10L:
270733-4X2L:
270733-4L:
270733-50L:
270733-1L:
270733-6X1L:
270733-18L:
270733-2.5L:
270733-4X4L:
270733-2L:
270733-6X800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)