Merck
267740
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
pore size 58 Å, ~150 mesh
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
weakly acidic
品質水準
フォーム
powder
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
粒径
~150 mesh
ポアサイズ
58 Å
pH
~6.0 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ~0.06 meq/g
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
包装
Brockmannの酸化アルミニウムはカラムクロマトグラフィ-および吸着濾過に適しています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
267740-VAR:
267740-5KG:
267740-250G:4548173351964
267740-BULK:
267740-1KG:4548173351957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)