265497
酸化アルミニウム
powder, primarily α phase, ≤10 μm avg. part. size, 99.5% trace metals basis
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
平均部品サイズ
≤10 μm
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化アルミニウムはアルミニウムの両性酸化物です。一般にアルミナとも呼ばれます吸着剤、触媒、マイクロエレクトロニクス、化学、その他のハイテク分野など、さまざまな用途に使用されています。
アプリケーション
セラミックや難溶性物質のアプリケーションに適しています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
265497-500G:4548173934938
265497-BULK:
265497-2.5KG:4548173934914
265497-25G:4548173934921
265497-VAR: