Merck
241741
Sigma-Aldrich
酸化銅(II)
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
酸化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS Number:
分子量:
79.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
Free alkali, passes test
≤0.002% N compounds
≤0.01% C compounds
≤0.02% S compounds
≤0.02% insol. dil. HCl
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
SMILES記法
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Copper (II) oxide is one of the two stable oxides of copper. Cupric oxide is a precursor to many copper-containing products and chemicals. It is used as a pigment, fungicide, and antirust protection agent for marine paints. CuO possesses notable and admirable characteristics like abundance and affordability, ease of manufacturing, scalability, non-toxicity, antioxidant properties, and semiconducting characteristics.
アプリケーション
Copper (II) oxide is used:,As a catalyst in the synthesis of 2-Aryl- and 2-alkenyl-1,3,4-oxadiazoles from treating 1,3,4-oxadiazoles with aryl or alkenyl halides.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241741-VAR:
241741-BULK:
241741-100G:4548173349473
241741-500G:4548173349480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)