24137
2-プロパノール
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
About This Item
Product Name
2-プロパノール, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
Absorption
in accordance
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
The article number 24137-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24137-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24137E-6X1L-R:
24137-5L-R:4548173232928
24137-3550KG-R:
24137-100ML-R:4548173232775
24137-6X1L-GL-R:4548173232935
24137-3863KG-R-D:
24137-3863KG-R:4548173232874
24137-VAR-R:
24137-2.5L-R:4548173232843
24137S-200L-R:
24137B-195L-R:
24137-6X1L-R:4548173232942
24137-BULK-M:
24137-4X5L-R:4548173232904
24137-25L-R:4548173232867
24137-10L-R:4548173232782
24137-4X2.5L-GL-R:4548173232881
24137-BULK-R:
24137-4X2.5L-R:4548173232898
24137-144X2.5L-R:4548173232799
24137-160KG-R:4548173232805
24137-20KG-R:4548173232850
24137E-1L-R:
24137-1L-GL-R:4548173232812
24137S-18L-R:
24137-2.5L-M:
24137-2.5L-GL-R:4548173232836
24137-1L-R:4548173339795
24137-1L-M:
24137P-2.5L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)