Merck
227676
Sigma-Aldrich
硫酸ニッケル(II) 六水和物
ACS reagent, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiSO4 · 6H2O
CAS Number:
分子量:
262.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
不純物
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI Key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
詳細
硫酸ニッケル(II)六水和物は、水和ニッケル塩です。Niベースの触媒を調製するためのニッケル前駆体として使用されます。
アプリケーション
硫酸ニッケル(II)六水和物(NiSO4  6H2O)は、以下を調製するためのニッケル前駆体として使用できます:     
  • バックワルド・ハートウィッグアミノ化反応の触媒として使用されるパラジウム-ニッケル二金属ナノ粒子(Pd-Ni)。
  • グルコースバイオセンサーの製造に適用可能なNiFe2O4ナノ粒子(NP)。
以下でリサイクル可能な触媒としても使用できます:      
  • 芳香族アルデヒド、第一級アミン、および亜リン酸ジエチルの1ポット3成分反応によるα-アミノホスホネートの合成。      
  • CF3 源としてのラングロワ試薬(CF3SO2Na)および開始剤としての過硫酸カリウム(K2S2O8)の存在下でのアリールアミンのトリフルオロメチル化。
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227676-250G:
227676-VAR:
227676-500G:4548173293783
227676-5G:4548173293790
227676-100G:4548173293769
227676-BULK:
227676-1KG:
227676-2.5KG:4548173293776
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)