Merck
208752
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS Number:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
69 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ヘキサン, Laboratory Reagent, ≥95%
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
蒸発残留物質
≤0.0015%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ヘキサンは、5種類の異性体、つまり、ヘキサン、イソヘキサン、3-メチルペンタン、ネオヘキサン、および2,3-ジメチルブタンとして存在する非分岐アルカンです。ヘキサンは石油を蒸留して得ることができます。
アプリケーション
ヘキサンは以下の用途に使用できます:      
  • 油、ワックス、脂肪の抽出用の溶剤として。     
  • 生成物の分離と精製のためのクロマトグラフィー用途における非極性溶媒として。
容易に脱プロトン化されないため、有機リチウム試薬の調製にも使用されます。
その他情報
カタログ番号208752-4X2.5Lは製造中止です。代替品は208752-2.5Lです。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヘキサン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208752-10L:
208752-18L:4548173250670
208752-BULK:
208752-500ML:4548173115320
208752-4X5L:
208752-18L-CS:
208752-5L:
208752-25L:
208752-1L:
208752-2.5L:
208752-4L:4548173115313
208752-190L:
208752-20L:4548173115306
208752-VAR:
208752-4X2.5L:
208752-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)