Merck
18412
Sigma-Aldrich
ヒドラジン水和物 溶液
78-82% (iodometric)
別名:
抱水ヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · H2O
CAS Number:
分子量:
50.06
Beilstein:
878137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
78-82% (iodometric)
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrazine is a powerful reducing agent. It is widely used for the reduction of aromatic nitro compounds to amines.
アプリケーション
Hydrazine hydrate may be used in the 3α-hydroxysteroid dehydrogenase method for the determination of concentration of total bile acids in bile and blood. It may be used as reducing agent in the preparation of silver nanoparticles.
Hydrazine hydrate solution has been used as a reducing agent for tellurium oxide during the preparation of tellurium nanowires.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18412-6X1L:4548173249995
18412-1L:4548173249971
18412-6X250ML:4548173250007
18412-250ML:4548173249988
18412-30KG:
18412-VAR:
18412-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)