Merck
14439
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS Number:
分子量:
81.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99-100.5% (calc. for dried substance)
フォーム
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
alkalic reac. Impurities, complies
carbonate and in acis insoluble substances, complies
iron and other heavy metals, complies
residue of solvents, complies
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
損失
≤1% loss on ignition, 500 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
適合性
complies for carbonate and color of the solution
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Zinc oxide is a wide-band-gap semiconductor having various technological applications. It is known to exhibit n-type conductivity. It has semiconducting and piezoelectric dual properties. Its structure has number of alternating planes composed of tetrahedrally coordinated O2- and Zn2+ ions, stacked alternately along the c-axis. This tetrahedral coordination in ZnO is responsible for its noncentral symmetric structure and consequently imparts piezoelectric and pyroelectric properties. Nanocombs, nanorings, nanohelixes/nanosprings, nanobelts, nanowires and nanocages of ZnO have been synthesized by a solid-vapor phase thermal sublimation technique.
Zinc oxide nanoparticles can serve as potential agents to suppress anti-cancer cells and also find applications in drug delivery. They can also act like metal oxide semiconductor nanomaterials in solar cells.
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
Zinc oxide may be employed as catalyst to investigate the mechanism of methanol synthesis. It has various semiconductor device and phosphor applications.4
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14439-BULK:
14439-6X1KG:
14439-1KG:4548173921693
14439-VAR:
14439-6X100G:
14439-25KG-H:
14439-100G:4548173921686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)