13803
硫黄
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
About This Item
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5%
フォーム
solid
自己発火温度
450 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
precipitated
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
不純物
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.01% free alkali (as NaOH)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.5% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
≤0.3%
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
溶解性
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤40 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
corresponds for odor
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS). It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13803-VAR-R:
13803-25KG-R:
13803-25KG-H:
13803-1KG-R:
13803-6X1KG-R:
13803-6X2.5KG-R:
13803-2.5KG-R:
13803-BULK-R:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)