13204
β-tri-Calcium phosphate
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
別名:
β-TCP, β-Tricalcium phosphate
About This Item
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥98% β-phase basis (unsintered powder)
フォーム
powder
不純物
≤250 mg/kg total sulfur (as SO4) (ICP)
≤50 mg/kg total heavy metals (as lead)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/L
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI Key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Low crystalinity Hydroxylapatite at unsintered condition.
A high crystalinity ß-Tricalcium phosphate after sintering at 1100C.
ß-TCP: >98% (by x-ray diffraction analysis)
other Ca-P phases as Hydroxylapatite, a-TCP and Pyrophosphate <2.0%
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
13204-VAR:
13204-10G:
13204-BULK:
13204-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)