Merck
12022
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム 二水和物
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99-103%
フォーム
powder or crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509
不純物
≤0.0001% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as CaO)
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
fluoride (F-): ≤40 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Calcium chloride dihydrate is a useful biochemical reagent.
アプリケーション
Calcium chloride dihydrate was used in the preparation of calcium-alginate beads. It was used to compose the medium for Thermophilic Clostridia (MTC). It may be used for the concentration of virus vectors in a protocol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12022-6X2.5KG:
12022-3.86KG:
12022-VAR-D:
12022-VAR:
12022-4.503KG:
12022-15KG:
12022-1KG:
12022-7.72KG:
12022-6X1KG:
12022-2.5KG:
2530168:
12022-6KG:
12022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)