Merck
02857
Sigma-Aldrich
エタノール
purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS Number:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
Bp:
78 °C (lit.)
78 °C
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
グレード
purum
アッセイ
~96% (based on denaturant-free substance)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethanol is denatured by adding methanol as an additive, giving rise to the term methylated spirits. Denatured alcohol is used as a low-cost solvent/fuel for industrial use.
アプリケーション
  • Poly(sulfobetaine) versus poly(ethylene glycol) based copolymer modified polyurethane catheters for antifouling: This study examines the use of ethanol in the synthesis of polymers designed to reduce biological fouling on medical devices, highlighting its role in advanced healthcare materials research (Cao et al., 2024).
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries: Ethanol is used as a green solvent in the innovative synthesis of polyimide structures, emphasizing its importance in sustainable material production and energy storage solutions (Zhao et al., 2024).
  • Modulation of gut microbiota with probiotics as a strategy to counteract endogenous and exogenous neurotoxicity: Research explores the indirect applications of ethanol in the solvent extraction processes used for studying neuroprotective strategies in medical research (Skalny et al., 2024).
  • Superselective Ablative Chemo-ethanol Embolization for Recurrent Single Hepatocellular Carcinoma: A Six-Month Outcome Analysis: This clinical study utilizes ethanol directly in therapeutic interventions, demonstrating its critical use in oncological treatments to improve patient outcomes (Lee et al., 2024).
  • Self-Assembly Reinforced Alginate Fibers for Enhanced Strength, Toughness, and Bone Regeneration: Ethanol is employed in the processing of novel biomaterials designed for medical applications, showcasing its utility in the development of regenerative medicine technologies (Cui et al., 2024).
その他情報
Sales restrictions may apply
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02857-BULK:
02857-1L:
02857-10L:
02857-VAR:
02857-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)