Merck
T35920
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
ReagentPlus®, ≥98%
別名:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
5.9 (vs air)
5.9 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
mp
103-106 °C ((lit.))
103-106 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
[1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2]
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
[KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N]
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
温和な条件下での活性化ハロゲン化アルキル、アルケンまたはトシレートによる芳香核のアルキル化のためのFriedel-Crafts(フリーデル‐クラフツ)触媒のより良好な代替物として、p-トルエンスルホン酸一水和物が使用される場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T35920-500G:
T35920-15KG:
T35920-3KG:
T35920-5G:
T35920-100G:
T35920-VAR:
T35920-1KG:
T35920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)