Merck
T0886
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
≥99%
別名:
TEA, N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS Number:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
88.8 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
593 °F
シェルフライフ
3 yr
expl. lim.
8 %
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチルアミンは以下の用途に使用されています:
  • さまざまなモノマーを重合するための水素供与体として
  • シラン処理を触媒するため
  • Cy3-Alexa647ヘテロ二量体を合成するため
  • メタクリル酸化、可溶化、脱細胞化した軟骨を合成するため
生物化学的/生理学的作用
トリエチルアミンは重合反応を促進することが知られており、細菌培養の炭素と窒素の供給源として機能します。トリエチルアミンは殺虫剤に使用されています。トリエチルアミンは有機溶媒として機能します。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0886-6X500ML:
T0886-4X100ML:4548173925837
T0886-10ML:4548173951676
T0886-VAR:
T0886-500ML:4548173951690
T0886-1L:4548173951683
T0886-CH:
T0886-100ML:4548173951669
T0886-BULK:
T0886-280UL-KC:
T0886-420UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)