Merck
S7501
Sigma-Aldrich
コハク酸
greener alternative
ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS Number:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1 g/10 mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品はバイオベースであるため、「再生可能な原料の使用」に沿っています。詳細な情報については、こちらをクリックしてください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7501-BULK:
S7501-500G:
2550032:
S7501-100G:
S7501-250G:
S7501-1KG:
S7501-5KG:
S7501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)