Merck
S4972
Sigma-Aldrich
スチレン
ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
別名:
ビニルベンゼン, フェニルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CH2
CAS Number:
分子量:
104.15
Beilstein:
1071236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
含みます
4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
詳細
織物染色廃水処理プラント(TDWTP)からのスチレン除去が研究されています。過酸化水素によるスチレン酸化のためのCo‐SBA‐15の触媒能が研究されています。選択イオンモニタリング(SIM)を用いたガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)によるスチレンの不斉エポキシ化のスクリーニングが報告されています。可溶化4,4′-ジアルキル置換2,2′-ビピリジンを用いたスチレンの均一原子移動ラジカル重合(ATRP)により、構造が明確なポリマーが得られます。触媒パラジウム炭素を用いた水中でのクロロベンゼン及び置換クロロベンゼンとスチレンとのHeck反応により、1,2-ジフェニルエタンが得られます。
アプリケーション
スチレンは、可逆的な付加-開裂連鎖移動(RAFT)制御剤が超臨界二酸化炭素中で安定剤であるポリ(スチレン - ブロック - ジメチルシロキサン)(PSDMS)の存在下でRAFT重合に及ぼす影響に関する研究の試験試料として用いられています。
スチレンは、構造が明確なアクリル酸tert-ブチル、アクリル酸メチル及びスチレンのホモポリマー、ジブロックコポリマー及びトリブロックコポリマーの製造に使用されました。
その他情報
高温下では特に、時間とともにインヒビターが激減します。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スチレン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4972-500ML:4548173305417
S4972-5ML:4548173292588
S4972-2.5L:4548173281537
S4972-4L:4548173210841
S4972-25L:
S4972-BULK:
S4972-VAR:
S4972-1L:4548173210834
S4972-16.5L:4548173210827
S4972-100ML:4548173305400
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)