Merck
S4641
Sigma-Aldrich
クエン酸三ナトリウム 二水和物
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
クエン酸ナトリウム三水和物は、次の合成のための触媒として使用できます:     
  • イサチン/アルデヒド/アセナフタレン-1,2-ジオン、マロノニトリル、およびさまざまなC−H活性化酸の多成分クネーフェナーゲル環状縮合により融合した O- および N-複素環誘導体。     
  • 4-ヒドロキシクマリン、芳香族アルデヒド、およびバルビツール酸/チオバルビツール酸の縮合反応によるクロメノ[3′,4′:5,6]ピラノ[2,3-d]ピリミジン
また、次として使用することもできます:      
対応する金属塩前駆体を用いてゾル・ゲル法で金属ナノ粒子を合成するための還元剤。    
配位高分子 [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O]の単結晶の合成における制御剤。
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4641-25G:4548173210797
S4641-1KG:4548173210780
S4641-6X1KG:
S4641-500G:4548173210803
S4641-EW:
S4641-VAR:
S4641-5KG:4548173210810
S4641-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)