PHR3291
シュウ酸
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Ascorbic Acid Impurity E (Ph. Eur.), Sodium Ascorbate Impurity E (Ph. Eur.)
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
包装
pkg of 500 mg
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3291-500MG:
試験成績書(COA)