PHR3261
キサンテン-9-カルボン酸
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
Xanthene-9-carboxylic acid
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1720000
APIファミリー
paclitaxel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
mp
221-225 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI Key
VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3261-200MG:
試験成績書(COA)