Merck
PHR2892
Supelco
ポリエチレングリコール
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1546569
APIファミリー
polyethylene glycol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリエチレングリコール
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2892-1G:
試験成績書(COA)