Merck
PHR1789
Supelco
ドキソルビシン塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ドキソルビシン 塩酸塩, DOX, アドリアマイシン® 塩酸塩, ヒドロキシダウノルビシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS Number:
分子量:
579.98
Beilstein:
4229251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 990
traceable to Ph. Eur. D2975000
traceable to USP 1225703
APIファミリー
doxorubicin
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
216 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
ドキソルビシン塩酸塩はアントラサイクリン系抗生物質であり、幅広い抗癌活性があることが知られています。
アプリケーション
この医薬品二次標準物質は、以下の用途でも使用できます:
  • 血漿サンプル中のドキソルビシン塩酸塩を測定するための逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法とUV検出の組み合わせの開発
  • スピネル構造コバルトフェライト(CoFe2O4)修飾カーボンペースト電極による生体液および注射サンプル中のドキソルビシンの電気化学的定量
  • グラフェン量子ドット(GQD)ベースの電気化学センサーを使用したヒト血漿サンプル中のドキソルビシン塩酸塩の定量
  • 真空発泡乾燥製剤中のドキソルビシン塩酸塩のRP-HPLC法に基づく定量分析
  • 酸化亜鉛(ZnO)ナノ粒子/1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム テトラフルオロボレート修飾カーボンペースト電極(ZnO-NPs/BMTFB/CPE)を使用した、配合注射剤サンプル中のドキソルビシン塩酸塩およびdastinibのボルタンメトリー測定
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
この材料の分析証明書の例を参照するには、下の文書スロットのLRAB3692にアクセスしてください。これは証明書の例であり、貴社が受け取るロットではありません。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1789-200MG:
PHR1789-200MG-PW:
試験成績書(COA)