PHR1758
チオ尿素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
スルホ尿素, チオカルバミド
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
propylthiouracil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-176 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1758-200MG-PW:
PHR1758-200MG:
試験成績書(COA)