PHR1045
ジエチレングリコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,2′-オキシジエタノール, 2-ヒドロキシエチルエーテル, ジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)エーテル
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
蒸気密度
2.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
diethylene glycol
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diethylene glycol is a a four carbon dimer of ethylene glycol and finds applications as antifreeze, solvent, humectant, hydraulic fluid and brake fluid. It is a potential neuro- and nephrotoxin for humans. It may also be utilized in moisturizers, lubricants, emulsification agents, additives and solvents.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジエチレングリコール
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1045-1G-BULK:
08502-1G:
PHR1045-1G-PW:
08502-1G-BULK:
PHR1045-1G:
試験成績書(COA)