P3015
ポリエチレングリコール
average mol wt 200
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average mol wt 200
pH
4.5-7.5
粘度
4.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp
-65 °C (lit.)
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性および非毒性の親水性ポリマーです。ポリマーベースのドラッグデリバリーの新しい分野において幅広く使用されています。PEGは、異なる分子量で利用できます。タンパク質や核酸の生成や結晶生成を促進します。PEGおよびデキストランの併用は、2相系の水性ポリマーを形成し、生物学的材料の生成に必要です。また細胞膜と相互作用し、細胞の融合を可能にします。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、メチルセルロース(MC)ベースのポリマー電解質の調製に使用されています。また、分子量カットオフの分析およびナノ濾過膜の拒絶実験のための溶媒としても使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P3015-250G:
P3015-5G:
P3015-BULK:
P3015-22.5L-PW:
P3015-500G:
P3015-1KG:
P3015-22.5L:
P3015-VAR:
P3015-20KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)