Merck
NIST924A
炭酸リチウム
NIST® SRM® 924a
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS Number:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
titration: suitable
mp
618 °C (lit.)
アプリケーション
clinical
フォーマット
neat
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
詳細
A unit of the Lithium carbonate standard reference material (SRM) 924a consists of a single glass bottle containing 30 g of the material.
SRM 924A_cert
SRM 924A _SDS
アプリケーション
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures and for the routine critical evaluation of the daily working standards used in these procedures.
特徴および利点
The use of this material will provide confidence in its accuracy in your routine critical evaluation of the daily working standards.
その他情報
  • Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
  • Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸リチウム
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST924A:
試験成績書(COA)