D2975000
ドキソルビシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
DOX, アドリアマイシン® 塩酸塩, ヒドロキシダウノルビシン 塩酸塩
About This Item
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxorubicin
メーカー/製品名
EDQM
mp
216 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
アプリケーション
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
- Reference solutions (b) and (c) in the testing of related substances in daunorubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0662
- Reference solutions (a) and (c) to test related substances in doxorubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0714
- Reference solutions (b) and (c) in the testing of related substances in epirubicin hydrochloride using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1590
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
D2975000-1EA:
D2975000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)