C5080
塩化カルシウム 二水和物
BioXtra, ≥99.0%
別名:
CaCl2.2H2O
About This Item
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- グアーガムベースの抗褐変コーティングの最適化による切断済みジャガイモの保存期間延長:切断済みジャガイモの抗褐変コーティングの開発に塩化カルシウム二水物を利用することで、その保存期間を大幅に延長することができます。この応用例では、食品保存におけるその有効性が示されており、品質を確保し、食品廃棄物を削減します(Mondal et al., 2024)。
- ホスファチジルイノシトール特異的ホスホリパーゼ C 関連リン脂質代謝は DcGLR チャネルを媒介し、細切ニンジンを貯蔵中に CaCl(2)処理することでカルシウム流入を促進:この研究では、塩化カルシウム二水和物が細切りにしたニンジンのリン脂質代謝とカルシウム流入に与える影響を調査し、貯蔵中の品質を向上させています。この研究は、収穫後の野菜の品質維持に関わる生化学的経路についての洞察を提供しています(Zhang et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5080-500G:4548173191768
C5080-VAR:
C5080-BULK:
C5080-1KG:4548173191751