A7002
寒天
ash 2.0-4.5%
別名:
アガーガム, アガー・アガー
About This Item
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
フォーム
flakes
powder or crystals
テクニック
tissue culture: suitable
灰
2.0-4.5%
ゲル強度
600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC)
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
アプリケーション
- 固形N6完全培地の成分として。
- 出芽しているレンズマメおよびソラマメの培養に用いる改変ムラシゲスクーグ(MS)培地に、また遺伝子組換えカリフラワーおよびブロッコリーの人工培養組織の再生に。
- 頸動脈血管中の血管ファントムを模擬するための寒天混合物の成分として。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7002-500G:
2530008:
A7002-BULK:
A7002-250G:
A7002-VAR:
A7002-5KG:
A7002-1KG:
A7002-6X500G:
A7002-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)