A3648
(3-アミノプロピル)トリエトキシシラン
≥98%
別名:
APTS, 3-トリエトキシシリルプロピルアミン, APTES
About This Item
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
pH
11 (20 °C, 20 g/L)
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
mp
220-222 °C
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChI Key
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- (3-アミノプロピル)トリエトキシシランは、ガラススライド上でのカドヘリン表面の作成に使用されています。
- RGD(Arg-Gly-Asp)処理シリコン膜の作成にも使用されています。
- また、アビジン–ビオチンカバースリップの作成にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3648-BULK:
A3648-VAR:
A3648-100ML:
A3648-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)