O1008
オレイン酸
≥99% (GC)
別名:
9Z-オクタデセン酸、シス-オレイン酸, cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
About This Item
由来生物
plant (Sunflower)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid
色
colorless to very faintly yellow
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
life science and biopharma
lipidomics
官能基
oleic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578), PRKCB(5579), PRKCD(5580), PRKCE(5581), PRKCG(5582), PRKCH(5583), PRKCI(5584), SOAT1(6646), SOAT2(8435)
詳細
アプリケーション
- 脂肪酸の胃がん(GC)に対する効果を調べるため
- 細胞培養で脂肪滴形成を誘導するため
- 磁性流体を調製する際の添加剤として.
生物化学的/生理学的作用
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オレイン酸
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O1008-25G:
2015040:
O1008-VAR:
O1008-1G:
O1008-BULK:
O1008-100MG:
O1008-CH:
O1008-RSAMPLE:
O1008-5G: