Merck
94131
Supelco
ポリ(メタクリル酸メチル)
analytical standard, 4,000
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
analytical standard
品質水準
自己発火温度
580 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~3960
Mp ~4250
Mw ~4200
Mw/Mn ~1.06
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.200 g/cm3
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94131-BULK:
94131-VAR:
94131-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)