Merck
86910
Sigma-Aldrich
チタン(IV)ブトキシド
purum, ≥97.0% (gravimetric)
別名:
TNBT, TYZOR® TBT有機チタン酸塩, オルトチタン酸テトラブチル, オルトチタン酸テトラブチルエステル, チタン酸テトラブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
CAS Number:
分子量:
340.32
Beilstein:
4148236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (gravimetric)
フォーム
liquid
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナターゼ形のナノサイズ二酸化チタンと強誘電性Bi4Ti3O12薄膜の形成に使用されます。ナノ結晶性TiO2粉末を室温で形成するとき使用されます。
Titanium(IV) butoxide is a sourcing material for the preparation of titanium oxide (TiO2) which can further be used in a variety of applications such as dye sensitized solar cells (DSSCs), photo-catalytic and self-cleaning based coatings.
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86910-VAR:
86910-250ML:4548173335889
86910-BULK:
86910-1L:4548173335872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)