Merck
81101
Supelco
トリエチルアミン
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS Number:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NB.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChropur
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
593 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorption
cut-off at 250.0-280.0 nm
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリエチルアミン
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81101-2ML:4548173377001
81101-VAR:
81101-10X2ML:4548173357737
81101-BULK:
81101-2ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)