Merck
80546
Supelco
水素化ホウ素ナトリウム
LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
別名:
テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH4
CAS Number:
分子量:
37.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
derivatization grade ((HPLC))
品質水準
アッセイ
98.5-101.5% (gas-volumetric)
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80546-25G:
80546-BULK:
80546-VAR:
80546-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)