Merck
78348
Supelco
Sodium acetate/Sodium hydroxide eluent
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O, IC eluent for Metrosep Carb 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 mM CH3COONa in H2O
100 mM NaOH in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
アプリケーション
Metrohm IC application note AN-P-072:Carbohydrates in orange juice applying pulsed amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-067: Sorbitol andsucrose in soap applying IC amperometric detection.
Metrohm IC application note AN-P-065: Sugar and sugar alcohols in addition to sucrose and cellobiose.
Metrohm IC application note AN-P-062: Sugar and sugar alcohols in an apple beverage with pulsed amperometric detection.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
78348-2.5L:
78348-1L:
78348-BULK:
78348-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)