Merck
75688
Sigma-Aldrich
シュウ酸
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
別名:
Ethanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H
CAS Number:
分子量:
90.03
Beilstein:
385686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
anhydrous
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シュウ酸はジカルボン酸です。これは鉄(II)塩水溶液と反応し、シュウ酸鉄(III)が生成されます。
アプリケーション
シュウ酸は、以下の調製に使用される場合があります:
  • シュウ酸アンモニウム
  • シュウ酸カルシウム
  • 二酸化塩素(ClO2
  • シュウ酸水素カリウム
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75688-VAR:
75688-250G:4548173179315
75688-50G:4548173179322
75688-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)