Merck
73487
Supelco
トリエチルアミン
analytical standard
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS Number:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
593 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.400-1.402
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリエチルアミンは、食品および化粧品の品質管理に使用される広範囲の風味および芳香標準物質のひとつです。生体アミンに属する強い環境汚染物質であるトリエチルアミンは、動物の器官による代謝プロセスまたはタンパク質代謝プロセスで産生されます。一般に食品加工産業、ウレタンおよびエポキシ樹脂合成などの重合反応、海水の脱塩において確認検査が行われ、また防錆剤、溶媒、毛髪矯正製品などに使用されます。
アプリケーション
トリエチルアミンは、次の定量において分析標準物質として使用できます。
  • イオン交換クロマトグラフィー/伝導度検出による食品および飲料中の分析物の定量。
  • におい嗅ぎガスクロマトグラフィー/質量分析-水素炎イオン化検出(GC-O)を用いた、籾殻を原料とする燻製香味料中の分析物の定量。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリエチルアミン
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73487-BULK:
73487-VAR:
73487-5ML:
73487-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)