Merck
71406
Sigma-Aldrich
クエン酸三ナトリウム 二水和物
purum p.a., ≥99.0% (NT)
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
crystals
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71406-500G:
71406-1KG:
71406-6X1KG:
71406-6X500G:
71406-BULK:
71406-5KG:
71406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)