Merck
56763
Millipore
寒天
high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
強熱残分
≤4.0%
損失
≤10% loss on drying
濁度
≤8 NTU (after autoclaving)
mp
85-95 °C
転移温度
gel point 34-36 °C
ゲル強度
≥800 g/cm2
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤2.75%
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Agar is of high purity, low ionic content, and low gel strength widely used in microbiology as a solidifying agent in microbial culture media. It is a polysaccharide derived from seaweed and is primarily composed of agarose. Agar is a mostly inert substance, which makes it an ideal material for microbial culture media because it doesn’t interfere with the growth of microorganisms. Agar can solidify media, allowing microorganisms to grow in a solid environment, which facilitates the formation of distinct colonies and selective isolation of specific microorganisms. Agar is also used in the preparation of selective and differential media, which can provide additional nutrients or other chemical substances to promote or inhibit the growth of specific microorganisms selectively. Agar is sterilized by autoclaving and then poured into Petri dishes, where it can cool and solidify, forming the surface for microbial growth.
アプリケーション
Agar is commonly used as a solidifying agent in many microbial culture media for the growth and identification of bacteria, yeasts and molds from various pharmaceutical, environmental, food and beverage samples.
アナリシスノート
毒物:含まない
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
56763-BULK:
56763-500G:
56763-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)