49817
ピロール
analytical standard
別名:
アゾール, イミドール, ジビニレンイミン
About This Item
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.31 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤98.0% water
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.508-1.511
bp
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49817-VAR:
49817-BULK:
49817-1ML:
49817-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)