46885-U
プロクリン™ 950
pkg of 5 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
別名:
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン 溶液
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 yr
組成
MIT, 9.5%
包装
pkg of 5 mL
パラメーター
<90 °C operating temperature
色
colorless to light yellow
Matrix
Water
動作pH範囲
2-12
pH範囲
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.020 g/cm3 at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin™ preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin™ toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin™ highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46885-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)