Merck
45993
Supelco
スチレン
analytical standard
別名:
ビニルベンゼン, フェニルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CH2
CAS Number:
分子量:
104.15
Beilstein:
1071236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
自己発火温度
914 °F
品質
stabilized
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
スチレンは、質量分析と組み合わせたガスクロマトグラフィー(GC-MS)を使用して、ヒト誘導性多能性幹細胞のin vitro分化に沿って揮発性代謝プロファイルを分析するための分析用標準物質として使用されています。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
注意
保管期間は限定的です。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スチレン
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45993-VAR:
45993-1EA:4548173268378
45993-250MG:4548173906683
45993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)