Merck
459836
Sigma-Aldrich
エチルアルコール(純粋)
greener alternative
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
別名:
エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS Number:
分子量:
46.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
78.3 °C
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
エチルアルコール(純粋), 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
利用可能性
not available in (Sales restictions may apply)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
200 proof
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
密度
0.789 g/mL at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pure ethyl alcohol is a non-denatured 200proof ethanol. Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. It can be synthesized either from molasses by fermentation or by hydration of ethylene. It acts as a hydrogen source and reaction medium during the transfer hydrogenation of carbonyl compounds in the presence of sodium hydroxide. The impact of ethanol/water fumigation on the performance of diesel engines has been studied. Anhydrous grade solvents show extremely low percentage water and low residue levels.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". 
アプリケーション
Ethanol has been used:
  • as a solvent for lovastatin.
  • as a solvent during the synthesis of (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
  • to fix tissue sections on a slide during laser capture microdissection (LCM).
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(製品番号Z560723)が必要です。
Sales restrictions may apply
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459836-1250L-P1:
459836-QS-18L-P1:
459836-VAR:
459836-BULK:
459836-UC-20L-P2:
459836-12X100ML:
459836-500ML:
459836-1L:
459836-200L-P2:
459836-20L-P2:
459836-2L:
459836-PS-20L-P2:
459836-4X2L:
459836-6X1L:
QR-025-1L:
459836-200L-P1:
459836-100ML:
459836-SN-50L-P2:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)