36650
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
別名:
DCC
About This Item
Product Name
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド, puriss., ≥99.0% (GC)
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
32.0-37.0 °C
34-35 °C (lit.)
溶解性
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI Key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
アプリケーション
以下の合成にも使用されます:
- 2-フェニルエテニル-および2-(4-ニトロフェニル)エテニル-イソチオシアネートとの[2+2]環化付加による1,3-チアゼチジン誘導体。
- ベンゾイルイソチオシアネートとの[4+2]環化付加による1,3,5-オキサジアジン-4-チオン。
- 芳香族(またはヘテロ芳香族)カルボン酸の存在下で(N-イソシアンイミノ)トリフェニルホスホランとの反応による立体障害型1,3,4-オキサジアゾール誘導体。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36650-2.5KG:
36650-6X100G:
36650-VAR:
36650-BULK:
36650-6X500G:
36650-500G:
36650-100G:
36650-4X2.5KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)