Merck
33360-U
Sigma-Aldrich
ProClin標準品
ampule of 1 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, 1.5% w/w
別名:
for preparation of ProClin working standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
liquid
含みます
20-25% Mg salts
組成
CMIT/MIT, 1.5%
包装
ampule of 1 mL
濃度
1.5% w/w
colorless to light yellow
Matrix
Water
pH範囲
1.7-3.7
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33360-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)